Learn More
Cloruro de cerio(III), 99,9 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10650893
167.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-86-5
CeCl3
246.48
MFCD00010929
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
24636
CHEBI:35458
cerio(3+);tricloruro
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-86-5
CeCl3
246.48
MFCD00010929
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
24636
CHEBI:35458
cerio(3+);tricloruro
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1727.0°C
Nombre del producto químico o material Cerium(III) chloride
Punto de fusión 848.0°C
Nombre de nota Anhdrous
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal CeCl3
Índice Merck 15, 1996
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Pure