Learn More
Carbonato de cerio(III) hidrato, REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059379
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
54451-25-1
C3Ce2O9
460.26
MFCD00149635
GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
16212049
cerio(3+);bicarbonato;hidrato
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
54451-25-1
C3Ce2O9
460.26
MFCD00149635
GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
16212049
cerio(3+);bicarbonato;hidrato
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Cerium(III) carbonate hydrate is used to prepare cerium chloride and incandescent lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cerium (III) carbonate hydrate
Punto de fusión 848°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,1996
Información de solubilidad Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.27 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Reacton™