Learn More
Alfa Aesar™ Cerium(III) bromide hydrate, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ 044447.22
Detalles adicionales : CAS : 14457-87-5 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11490750
  • 298.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14457-87-5
CeBr3·xH2O
MFCD00150206
Especificación
Cerium (III) bromide hydrate
CeBr3·xH2O
379.83 (Anhydrous)
99%
100g
14457-87-5
MFCD00150206
Crystalline
Odorless