Learn More
Acetato de cerio(III) sesquihidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049587
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
537-00-8
C6H9CeO6
317.248
MFCD00051060
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
10826
cerio(3+);triacetato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
537-00-8
C6H9CeO6
317.248
MFCD00051060
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
10826
cerio(3+);triacetato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Con el ion bromuro, cataliza la auto-oxidación de la fase líquida de cresoles
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.Cerium(III) acetate sesquihydrate, acts as a source of cerium involved in the preparation of cerium oxide. It finds application in metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. It is utilized in steel production to remove the free sulfur and oxygen. Further, it is an efficient glass polishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cerium(III) acetate sesquihydrate
Punto de fusión 308°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.28 (317.26 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%