Learn More
Alfa Aesar™ Acetato de cerio(III) hidrato, 99,995 % (base metálica)
Marke:  Alfa Aesar™ 044433.18
Weitere Details : CAS : 206996-60-3 Peso : 0.05000kg
Cantidad 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11440730
  • 208.00€ / 50 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
206996-60-3
C6H9CeO6·xH2O
MFCD00051060
Spezifikation
Cerium (III) acetate hydrate
(base metálica)
Ce(C2H3O2)3·xH2O
Soluble in water( 3.5g/L).
cristalino/a/s
Blanco
206996-60-3
C6H9CeO6·xH2O
MFCD00051060
317.26 (Anhydrous)
99.995%
50g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation