Learn More
Nabertherm™ Ceramic Ribbed Plate
Bottom plate for protection of the furnace.
31.00€ - 76.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Placa estriada
Altura (métrico) 12,7 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12683730
Ver documentos Detalles de la promoción
Nabertherm™
691601835
110 x 90 x 12,7 mm L 1, LE 1
31.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10498969
Ver documentos Detalles de la promoción
Nabertherm™
691600506
340 x 220 x 12,7 mm Modelos L 15, LT 15, N 11
76.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tmax: 1200°C
  • Height: 12.7 mm
Especificaciones
Especificaciones
1200 °C
Placa estriada
12,7 mm