Learn More
IKA™ Agitador magnético con placa calefactora de cerámica
Ofrece una excelente resistencia química y tiene un potente motor para agitar cantidades de 5, 10 o 15 l. El agitador magnético con placa calefactora de cerámica IKA™ incluye ajuste de temperatura exacto mediante pantalla digital. Panel de control elevado que protege contra la fuga de líquidos
499.00€ - 749.00€
Especificación
Material de la placa superior Cerámica
Velocidad De 100 a 1500 rpm
Rango de temperatura (métrico) De 50 a 500 °C
Temperatura máxima 500 °C
Características de seguridad Fixed safety circuit of 550°C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Número de Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Características exclusivas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Características exclusivas Precio Cantidad y disponibilidad  
10347904 IKA™
0003581400
C-MAG HS 10 15 l 415 x 300x 105mm Connection for external sensor: ETS-D4 fuzzy 749.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-05-2019
Añadir a la cesta
10367894 IKA™
0003581000
C-MAG HS 4 5L 260 x 150 x 105mm N/A 499.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-04-2019
Añadir a la cesta
10625435 IKA™
0003581200
C-MAG HS 7 10L 330 x 220 x 105mm Connection for external sensor: ETS-D5 549.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Agitador magnético con placa calefactora de cerámica que ofrece una excelente resistencia química.
  • Potente motor para agitar cantidades de 5, 10 o 15 l (H22O)
  • Circuito de seguridad fijo de 550 °C
  • Indicador de parte superior caliente para evitar quemaduras
  • Ajuste de temperatura exacto mediante pantalla digital (LED)
  • Pantalla digital de códigos de error
  • Panel de control elevado para proteger contra la fuga de líquidos
Especificación
Especificación
Cerámica
De 50 a 500 °C
Fixed safety circuit of 550°C
De 100 a 1500 rpm
500 °C
230 V, de 50 a 60 Hz