Learn More
CEP78 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CEP78 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816825
|
Proteintech
55341-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806825
|
Proteintech
55341-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a centrosomal protein that is both required for the regulation of centrosome-related events during the cell cycle, and required for ciliogenesis. The encoded protein has an N-terminal leucine-rich repeat (LRR) domain with six consecutive LRR repeats, and a C-terminal coiled-coil domain. It interacts with the N-terminal catalytic domain of polo-like kinase 4 (PLK4) and colocalizes with PLK4 to the distal end of the centriole. Naturally occurring mutations in this gene cause defects in primary cilia that result in retinal degeneration and sensorineural hearing loss which are associated with cone-rod degeneration disease as well as Usher syndrome. Low expression of this gene is associated with poor prognosis of colorectal cancer patients.Especificaciones
CEP78 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5JTW2 | |
84131 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CEP78 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C9orf81, centrosomal protein 78kDa, Centrosomal protein of 78 kDa, CEP78, IP63 | |
CEP78 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |