missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP63 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno CEP63
Concentración 0.59 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815854
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16268-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16805854
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16268-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This antibody can recognize all the four isoforms of CEP63 (56 kDa, 58 kDa, 63 kDa and 81 kDa).

CEP63 is a protein with six coiled-coil domains. The protein is localized to the centrosome, a non-membraneous organelle that functions as the major microtubule-organizing center in animal cells.
Especificaciones

Especificaciones

CEP63
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Canine, Human, Mouse, Rat
Q3UPP8, Q4KLY0, Q96MT8
28135, 300963, 477075, 80254
CEP63 Fusion Protein Ag9335
Primary
-20°C
CEP63
0.59 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
centrosomal protein 63kDa, Centrosomal protein of 63 kDa, CEP63
Cep63
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications