Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo para centrífuga, con fondo cónico, ángulo 60°
Los tubos para centrífuga se utilizan en la centrifugación, en la cual se produce una separación de la mezcla de sustancias debido a la densidad de los componentes individuales.
Marca: DWK Life Sciences 216111405
86.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26000kg
Descripción
Uno de los métodos más básicos e importantes en la ingeniería de procesos es la separación de mezclas de sustancias. Este método de trabajo incluye la centrifugación, que aprovecha el concepto de inercia de masa. Para separar las sustancias de una mezcla, esta se debe introduce en tubos para centrífuga que luego se colocan en una centrífuga y se hacen girar. Gracias a la alta velocidad de rotación a la que se someten, las partículas más pesadas se expulsan más rápido y lejos que las más ligeras. Esto da como resultado una separación basada en la masa o densidad de los componentes individuales del material.
- Muy resistente a la carga mecánica
- Gracias al fondo cónico, incluso las cantidades de sólidos más pequeñas se pueden recoger y separar
- El ángulo de 60° permite la detección de pequeñas cantidades de sólidos
Especificaciones
25 ml | |
Centrifugación; separación de diferentes partículas debido a las diferentes inercias de cada masa (densidad); separación de materiales por uso de fuerza centrífuga | |
Esterilizable en autoclave |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
10/paq. | |
24 mm |