Learn More
DWK Life Sciences Tubo para centrífuga DURAN™ con fondo cónico en ángulo 30°
Estos tubos se utilizan en una centrífuga. En ella, se produce una separación de las sustancias que componen la mezcla gracias a la densidad de cada uno de sus componentes individuales.
Marca: DWK Life Sciences 242630901
245.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
Uno de los métodos más básicos e importantes en la ingeniería de procesos es la separación de mezclas de sustancias. Este método de trabajo incluye la centrifugación, que aprovecha el concepto de inercia de masa. Para separar las sustancias de una mezcla, esta se debe introduce en tubos para centrífuga que luego se colocan en una centrífuga y se hacen girar. Gracias a la alta velocidad de rotación a la que se someten, las partículas más pesadas se expulsan más rápido y lejos que las más ligeras. Esto da como resultado una separación basada en la masa o densidad de los componentes individuales del material.
- Muy resistente a la carga mecánica
- Gracias al fondo cónico, incluso las cantidades de sólidos más pequeñas se pueden recoger y separar
- El ángulo de 30° permite la detección de pequeñas cantidades de sólidos
Especificaciones
16 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
50/paq. |
12 ml | |
Centrifugación; separación de diferentes partículas debido a las diferentes inercias de cada masa (densidad); separación de materiales por uso de fuerza centrífuga | |
Esterilizable en autoclave |