Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptadores de cestillos redondos para centrífuga
Use these adapters for a wide variety of applications. Sigma™ Centrifuge Round Bucket Adapters work with all common laboratory tubes for increased centrifugal flexibility.
Marca: Sigma Laborzentrifugen™ 14030
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
- Para utilizar con centrífugas Sigma™
Especificaciones
Gradilla | |
4 x de 10 a 15 ml | |
Cubo redondo nº 13041 serie 2 y 3 | |
2/paq. |