Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptadores de cestillos redondos para centrífuga
Use these adapters for a wide variety of applications. Sigma™ Centrifuge Round Bucket Adapters work with all common laboratory tubes for increased centrifugal flexibility.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 17377
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10046291
  • 228.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 01-09-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Para utilizar con centrífugas Sigma™
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla redonda
4 tubos de cultivo de 50 ml, n.º 15151
cubo nº 13190 para centrífuga serie 3
2/paq.