Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapters for Plate Rotors
For use with plate rotors.
Marca: Eppendorf™ 5825711009
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Disponible en placas de PCR de 96 o 384 pocillos
- Se suministran en juegos de 2
Especificaciones
Adaptador | |
Placa de PCR de 96 pocillos | |
4 |
Placa PCR | |
Cubos para rotores MTP/DWP | |
2/paq. |