Learn More
Hettich™ Centrifuge Adapter for Hettich Angle Rotors
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca: Hettich™ 1463
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para rotores Hettich nº 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Especificaciones
Adaptadores de centrífuga | |
50 mL | |
1 |
Fondo redondo | |
Para rotores Hettich nº 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 | |
1 |