Learn More
Applied Biosystems™ Centri-Sep™ 96-Well Plates
Centri-Sep™ 96's hydrated matrix enables effective and reliable high-throughput removal of excess BigDye™ terminators from DNA sequencing reactions, giving you clean sequencing reads with uniform signal intensity starting with the first base.
Marca:  Applied Biosystems™ 4367821
Detalles adicionales : Peso : 5.73790kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16370824
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Includes: This kit contains 50 Centri-Sep™ 96 plates
Descripción
Descripción
  • Processed faster than ultrafiltration columns
  • Rapid and efficient separations
  • Buffer is not preselected
  • Convenient 20 to 100μL sample size
  • Dry gel format
  • Room Temperature Storage
  • Microcentrifuge format
Especificaciones
Especificaciones
This kit contains 50 Centri-Sep™ 96 plates.
Centri-Sep™
50 Plates
96-well Plate
96-Well Plate
Wet Ice