missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CENPC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CENPC |
---|---|
Concentración | 0.35 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16812814
|
Proteintech
14250-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16802814
|
Proteintech
14250-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Centromere protein C 1 is a centromere autoantigen and a component of the inner kinetochore plate. The protein is required for maintaining proper kinetochore size and a timely transition to anaphase. A putative pseudogene exists on chromosome 12.Especificaciones
CENPC | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q03188 | |
1060, 12617 | |
CENPC Fusion Protein Ag5523 | |
Primary | |
-20°C | |
CENPC |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CENP C, CENP C 1, CENPC, CENPC1, Centromere autoantigen C, centromere protein C 1, hcp 4, ICEN7, MIF2 | |
CENPC, Cenpc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |