Learn More
Abnova™ Sonda FISH CEN17 (naranja)
Sondas FISH etiquetadas como marcadores cromosómicos utilizando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca:  Abnova™ FC0196.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Código de producto. 16032775
  • 1770.00€ / 200 microlitros
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a -20 °C en la oscuridad.
FISH
200 μl