Learn More
Cytiva Soporte de filtro Celtron
279.00€ - 318.00€
Especificaciones
Material (membrana) Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Diámetro del filtro (métrico) 30 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
11303235
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10462272
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10625591
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10462259
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Acetato de celulosa
0,45 μm
Estéril
30 mm