Learn More
Cytiva Tampón HBS-N.
Marca: Cytiva 10462258
Detalles adicionales : Peso : 1.90000kg
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
Estéril | |
Paquete de 500 | |
30 mm |
0,45 μm | |
Soluciones difíciles de filtrar | |
≤ 100 ml |