missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Celpure™ P65, Meets USP/NF Testing Specifications, Honeywell™ Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 525235-1KG

Detalles adicionales : CAS : 61790-53-2 Peso : 1.00000kg

Cantidad. 1kg
Envase Plastic Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15615750

  • 377.87€ / 1 Kg


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

Light grey
0.01 to 0.50% at 105°C
0.04 to 0.08 D
0.10 to 0.26g/cm3
5 to 8
0.01 to 2.00% at 1000°C
Composition: SiO2, 98%
0.1 to 15.0μS/cm

Especificaciones

Composition: SiO2, 98%
Light grey
5 to 8
0.1 to 15.0μS/cm
0.01 to 2.00% at 1000°C
0.04 to 0.08 D
MFCD00132803
Celpure™ P65
1kg
61790-53-2
0.01 to 0.50% at 105°C
Plastic Bottle
0.10 to 0.26g/cm3
NONH for all modes of transport
Videos