Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triacetato de celulosa
Catalog Number p-84143
39.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9012-09-3
(C24H32O16)n
MFCD00132680
NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
44263853
[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-2-(acetiloximetil)oxan-3-il]oxioxan-2-il]metil acetato
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9012-09-3
(C24H32O16)n
MFCD00132680
NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
44263853
[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-2-(acetiloximetil)oxan-3-il]oxioxan-2-il]metil acetato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cellulose triacetate
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos o varillas
Índice Merck 10, 1926
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane
Cantidad 250 g
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico