Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 1
Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos. El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza ampliamente en la transferencia de ácidos nucleicos y proteínas.
Marca: Cytiva 3001-878
Detalles adicionales : Peso : 0.51000kg
Descripción
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para garantizar la capacidad de absorción en cromatografía y la uniformidad de su acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.- Grosor habitual: 0,18mm
- Caudal lineal: 130 mm/30 min
- Superficie lisa
- Para separaciones analíticas generales
Especificaciones
25 x 25 cm (9,84 x 9,84 in) | |
El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales. | |
0,18 mm | |
25 cm | |
Celulosa | |
130 mm/30 min |
9,84 in | |
Lámina | |
Para separaciones analíticas generales | |
Chr de grado 1 | |
Suave | |
25 cm |