Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta), Tipo 11327, 0,2μm
Filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) de Sartorius Stedim Biotech™, Tipo 11327, 0,2μm se recomiendan para una amplia gama de aplicaciones incluyendo el filtrado de líquidos para la preparación de muestras.
108.00€ - 192.00€
Especificaciones
Color Blanco
Material Nitrato de celulosa, éster de celulosa mixta
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Grado 11327
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15902460
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
11327--25------N
25 mm
108.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
15912460
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
11327--47------N
47 mm
192.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los filtros de memebrana de nitrato de celulosa (CN), éster de celulosa mixta (MCE), están compuestos de nitrato de celulosa y un pequeño contenido de acetato de celulosa.
  • Recomendado para una amplia gama de aplicaciones, como la filtración de soluciones acuosas, la filtración de aire/gas o la preparación de muestras.
  • Adecuado para filtración estéril, preparación de muestras analíticas, clarificación, análisis de partículas.
  • Filtros de nitrato de celulosa, tamaño de poro de 0,2 μ m se pueden utilizar para el análisis de la filtrabilidad de la cerveza (prueba de filtro de membrana según Esser, en “MEBAK – Brautechnische Analyzemethoden – üWrze, Bier, Mischgetärnke – Methodensammlung der MittelepischenäBrautechnischen Analyzenkommission“ 2012, Capítulo 2.20.1)
  • Esterilizable con autoclave, radiación gamma o ETO.
  • No estériles y en embalaje a granel.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
0,2 μm
11327
100/paquete
Nitrato de celulosa, éster de celulosa mixta
No estéril
Hidrófilo
130 μm