Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta), Tipo 11327, 0,2μm
Filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) de Sartorius Stedim Biotech™, Tipo 11327, 0,2μm se recomiendan para una amplia gama de aplicaciones incluyendo el filtrado de líquidos para la preparación de muestras.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 11327--25------N
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Los filtros de memebrana de nitrato de celulosa (CN), éster de celulosa mixta (MCE), están compuestos de nitrato de celulosa y un pequeño contenido de acetato de celulosa.
- Recomendado para una amplia gama de aplicaciones, como la filtración de soluciones acuosas, la filtración de aire/gas o la preparación de muestras.
- Adecuado para filtración estéril, preparación de muestras analíticas, clarificación, análisis de partículas.
- Filtros de nitrato de celulosa, tamaño de poro de 0,2 µ m se pueden utilizar para el análisis de la filtrabilidad de la cerveza (prueba de filtro de membrana según Esser, en “MEBAK – Brautechnische Analyzemethoden – Würze, Bier, Mischgetränke – Methodensammlung der Mittelepäischen Brautechnischen Analyzenkommission“ 2012, Capítulo 2.20.1)
- Esterilizable con autoclave, radiación gamma o ETO.
- No estériles y envasados a granel.
Especificaciones
Blanco | |
0,2 μm | |
11327 | |
100/paquete | |
25 mm |
Nitrato de celulosa, éster de celulosa mixta | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
130 μm |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose