Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta), Tipo 11327, 0,2μm
Filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixta) de Sartorius Stedim Biotech™, Tipo 11327, 0,2μm se recomiendan para una amplia gama de aplicaciones incluyendo el filtrado de líquidos para la preparación de muestras.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 11327--47------N
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Los filtros de memebrana de nitrato de celulosa (CN), éster de celulosa mixta (MCE), están compuestos de nitrato de celulosa y un pequeño contenido de acetato de celulosa.
- Recomendado para una amplia gama de aplicaciones, como la filtración de soluciones acuosas, la filtración de aire/gas o la preparación de muestras.
- Adecuado para filtración estéril, preparación de muestras analíticas, clarificación, análisis de partículas.
- Filtros de nitrato de celulosa, tamaño de poro de 0,2 µ m se pueden utilizar para el análisis de la filtrabilidad de la cerveza (prueba de filtro de membrana según Esser, en “MEBAK – Brautechnische Analyzemethoden – Würze, Bier, Mischgetränke – Methodensammlung der Mittelepäischen Brautechnischen Analyzenkommission“ 2012, Capítulo 2.20.1)
- Esterilizable con autoclave, radiación gamma o ETO.
- No estériles y envasados a granel.
Especificaciones
Blanco | |
0,2 μm | |
11327 | |
100/paquete | |
47 mm |
Nitrato de celulosa, éster de celulosa mixta | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
130 μm |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose