Learn More
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa
Minimizes the hands-on time involved in extraction. Macherey Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles are used for holding solid materials from which substances are to be extracted with a suitable solvent.
Marca:  Macherey-Nagel™ 645006
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10620303
  • 92.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con celulosa pura
  • Se utiliza en los campos del análisis de aire y gases residuales para la recogida de partículas sólidas.
  • La elección de los químicos analíticos que utilizan Soxhlet o extractores automatizados.
Especificaciones
Especificaciones
25 paq.
Celulosa
80 mm
22 mm
Análisis de sustancias contaminantes del suelo, análisis de sustancias contaminantes del suelo
Cartuchos de extracción