Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de acetato de celulosa
El filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius™combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja.
121.38€ - 163.00€
Especificaciones
Material | Acetato de celulosa |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtro de presión |
Grosor (métrico) | 120 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932450
|
Sartorius Stedim Biotech™
11106--37------N |
0,45 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15922450
|
Sartorius Stedim Biotech™
11105--90------G |
0,65 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Adecuado para su utilizar en dispositivos de filtración a presión.
- Hidrófilo
- Altos caudales gracias a su estructura simétrica.
- Compatible con soluciones acuosas (pH 4-8), aceites, alcoholes y otros disolventes orgánicos.
- Disponibles en tamaños de poro desde 0,2 a 5μ m
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
Filtro de presión | |
120 mm |