missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de acetato de celulosa
El filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius™combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 11105--90------G
Detalles adicionales : Peso : 0.08200kg
Descripción
- Adecuado para su utilizar en dispositivos de filtración a presión.
- Hidrófilo
- Altos caudales gracias a su estructura simétrica.
- Compatible con soluciones acuosas (pH 4-8), aceites, alcoholes y otros disolventes orgánicos.
- Disponibles en tamaños de poro desde 0,2 a 5 μm
Especificaciones
1,5 bar | |
0,65 μm | |
Filtro de presión | |
120 mm |
Acetato de celulosa | |
115 ml/min/cm2/bar | |
25/paquete | |
90 mm |