Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures
Compatible with automated systems. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures are used for anchorage dependant cell lines.
485.00€ - 522.00€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Cierre incluido | Cierre incluido |
Material del cierre | Poliestireno |
Forma del fondo | Plano |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10070282
|
Greiner Bio-One
657185 |
16 mL |
522.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10156610
|
Greiner Bio-One
662102 |
3,3 mL (Pozo) |
485.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10345791
|
Greiner Bio-One
665102 |
6,5 mL |
498.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10632672
|
Greiner Bio-One
677102 |
1,7 mL |
498.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Manufactured from transparent virgin polystyrene
- Low auto fluorescence
- Single position lids to prevent cross-contamination
- Alphanumeric well coding
- With hydrophobic surface for suspension cultures and hybridoma cell
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Tapa | |
1 | |
127,76 mm | |
19 mm |
Cierre incluido | |
Plano | |
Rectangular | |
Placa Multi-Pocillos | |
100 | |
127,8 x 85,5 x16,5 mm | |
85,48 mm |