Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures
Compatible with automated systems. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures are used for anchorage dependant cell lines.
Marca: Greiner Bio-One 677102
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen transparente
- Baja auto fluorescencia
- Tapas de posición única para evitar la contaminación cruzada
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Con superficie hidrófoba para cultivos en suspensión e hibridomas
Service Plan
No
Servicio Técnico
No
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
1,7 mL | |
1 cm2 | |
Rectangular | |
Placa Multi-Pocillos | |
Tapa | |
1 | |
127,76 mm | |
19 mm |
Cierre incluido | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
48 | |
100 | |
127,8 x 85,5 x16,5 mm | |
85,48 mm |