Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ 384 Well Polystyrene Cell Culture Microplates
Improved cell adhesion through physical surface treatment. Greiner Bio-One CELLSTAR™ 384 Well Polystyrene Cell Culture Microplates are suitable for optimal microscopic examinations.
332.00€ - 1120.00€
Especificaciones
Esterilidad Sterile
Inferior Flat
Forma del pocillo Round
Material Polystyrene
Volumen (métrico) 131 μL
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Color Tapa Forma del pocillo N.° por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tapa Forma del pocillo N.° por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
13027993 Greiner Bio-One
784080
White With Lid Round 32 1015.00€
paquete de 32 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2019
Añadir a la cesta
10348891 Greiner Bio-One
781086
Black With Lid Rounded Square 32 343.00€
paquete de 32 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-06-2019
Añadir a la cesta
10149081 Greiner Bio-One
781092
Black Without Lid Rounded Square 40 825.00€
paquete de 40 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-06-2019
Añadir a la cesta
10030372 Greiner Bio-One
781073
White Without Lid Rounded Square 40 389.00€
paquete de 40 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 5
Añadir a la cesta
10470332 Greiner Bio-One
781182
Clear With Lid Rounded Square 32 332.00€
paquete de 32 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10450142 Greiner Bio-One
781165
Clear Without Lid Rounded Square 40 385.00€
paquete de 40 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-06-2019
Añadir a la cesta
10030382 Greiner Bio-One
781079
Black Without Lid Rounded Square 40 389.00€
paquete de 40 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
04-06-2019
Añadir a la cesta
10254372 Greiner Bio-One
784086
Black With Lid Round 32 1120.00€
paquete de 32 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Non-cytotoxicCompatible with automated systemsFlexible working volume
  • Rounded square well profile
  • Stackable
  • Alphanumeric well cod
Especificaciones
Especificaciones
Sterile
Round
131 μL
Flat
Polystyrene
15 to 110 μL