missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 384 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Color:negro; Esterilidad:estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Greiner Bio-One 781079
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas No citotóxicasCompatibles con sistemas automatizadosvolumen de trabajo sugeridoPerfil de pozo cuadrado redondeado
- Apilable
- Alfanumérico bien bacalao
Especificaciones
No | |
Sin tapa | |
Negro | |
384 | |
Cultivo celular | |
Cuadrado redondeado | |
10 |
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
Estériles | |
131 μl | |
40 | |
Negro |