Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ NFKB-bla HEK293T Cell Line
Línea de células NFKB-bla HEK293T CellSensor™
Marca:  Invitrogen™ K1664
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10053253
  • 11130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La línea de células NFκB-bla HEK 293T CellSensor™ contiene un gen reportero de la betalactamasa bajo el control del elemento de respuesta del factor nuclear kappa B (NFκB). Para obtener la línea de células, se transduce la construcción NFκB-bla en células HEK 293T mediante lentivirus. Posteriormente se utilizó la citometría de flujo para aislar los clones que responden al factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). La línea de células ha sido validada para la tolerancia al DMSO, el tiempo de estimulación, el tiempo de carga del sustrato y la concentración EC50 del TNFα. Esta línea de células responde al TNFα y puede usarse para sondear las rutas de señalización del NFκB, incluidas las que intervienen en la apoptosis, la defensa viral, el cáncer, la inflamación y las enfermedades autoinmunes.
Especificaciones
Especificaciones
Gen informador de beta lactamasa a base de células
Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
TNF alfa, NIK, TLR, I kappa B, IRAK, IKK, ruta NF-kappa B
Ruta de señalización
Células divisoras
CellSensor™
CellSensor™