Learn More
Invitrogen™ Línea celular CellSensor™ NFAT bla HEK 293T
Línea celular CellSensor™ NFAT bla HEK 293T
Marca: Invitrogen™ K1538
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La línea celular CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T contiene un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta de factor nuclear de células T activadas (NFAT) integrado de forma estable en las células HEK 293T. Se ha utilizado la clasificación celular activada por fluorescencia (FACS) para aislar clones que responden a la estimulación de la vía NFAT mediante PMA (forbol 12-mistrato 13-acetato) y tapsigargina (Taps). La línea de células se ha validado para la tolerancia a DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación, las condiciones de carga del sustrato y la concentración de CE50 de Taps a una concentración fija de PMA. La línea celular CellSensor™ NFAT-bla HEK 293T responde al tratamiento agonista como se espera en los estudios y se puede adaptar para la detección de alto rendimiento (incluido el acoplamiento de receptores a la vía de NFAT) de agonistas o antagonistas con bibliotecas compuestas. También se pueden probar los medicamentos candidatos para la respuesta de dosis contra esta línea celular. Los clientes académicos y sin fines de lucro pueden preguntar por precios especiales.Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
gen indicador de la beta-lactamasa bajo control de un factor nuclear de células T activadas (NFAT) elemento de respuesta establemente integrado en células HEK 293T | |
NFAT-bla HEK 293T |
Línea celular CellSensor™ NFAT bla HEK 293T, 1 vial, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea celular NFAT bla HEK 293T, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de la quinasa, análisis de la ruta de la quinasa, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ | |
1 vial | |
Línea celular CellSensor™ NFAT bla HEK 293T |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.