Learn More
Invitrogen™ Línea celular CellSensor™ LEF/TCF-bla HCT-116
Línea celular CellSensor™ LEF/TCF-bla HCT-116
Marca:  Invitrogen™ K1676
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10296723
  • 11130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La señalización WNT mediante la beta-catenina desempeña un papel fundamental en el desarrollo y la homeostasis. Esta vía se ve siempre alterada en los tumores colorrectales y suele estar afectada por la mutación en otros tipos de cáncer. La unión y activación del ligando WNT de los receptores transmembrana Frizzled transdujo la señal a una proteína citoplasmática conocida como proteína Dishevelled, que posteriormente inhibe la glucógeno sintasa cinasa 3 beta (GSK-3B), una serina/treonina quinasa. Esta señal conduce a la inactivación funcional y a la disociación de un complejo de destrucción multiproteína de beta-catenina compuesto por la proteína supresora tumoral adenomatosa poliposis coli (APC), GSK-3B y un andamio axina. Esto se traduce en la desfosforolización y disociación de la beta-catenina La beta-catenina no fosforilada se estabiliza y se acumula en el citoplasma de la célula. La beta-catenina se asocia posteriormente con la familia de factores de transcripción del factor de células T (TCF)/factor potenciador linfoide (LEF) en el núcleo, lo que conduce a la transcripción y expresión de genes objetivo como c-myc, c-jun, fra y ciclina D1. La línea celular CellSensor™ LEF/TCF-bla HCT-116 contiene un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del LEF/TCF integrado de forma estable en células HCT-116. HCT-116 es una línea celular del cáncer de colon que lleva una mutación de ganancia de función en el gen de la beta-catenina (eliminación del aminoácido Serina45), que impide la degradación de la proteína beta-catenina que conduce a la activación constitutiva de los genes descendentes. Por lo tanto, esta línea celular expresa constitutivamente la beta-lactamasa, que se puede estimular o inhibir, por ejemplo, usando ARNip Stealth RNAi™. Esta línea celular también se ha probado en diversas condiciones experimentales, incluyendo la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato. Los clientes académicos y sin fines de lucro pueden preguntar por precios especiales.
Especificaciones
Especificaciones
Nitrógeno líquido
Fluorescente
gen indicador de beta-lactamasa bajo control del LEF/TCF integrado de forma estable en células HCT-116
LEF/TCF-bla HCT-116
Línea celular CellSensor™ LEF/TCF-bla HCT-116, 1 vial, cantidad de células ∽ 8 000 000 células/vial a 8 000 000 células/ml, línea celular LEF/TCF-bla HCT-116, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento adherentes, líquido
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™
1 vial
Línea celular CellSensor™ LEF/TCF-bla HCT-116
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.