Learn More
Invitrogen™ Línea celular CellSensor™ ISRE-bla RA-1
Línea celular CellSensor™ ISRE-bla RA-1
Marca: Invitrogen™ K1674
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La línea celular CellSensor™ ISRE-bla RA-1 contiene el gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo el control del elemento de respuesta estimulado por interferón (ISRE). Esta línea celular se diseñó mediante transducción lentiviral de la construcción ISRE-bla en células RA-1 por lentivirus. La citometría de flujo se utilizó para aislar un grupo de células sensibles a la estimulación con ácido poliinosínico-policitidílico (poli I:C). Las células ISRE-bla RA-1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo utilizando condiciones de ensayo variables, como la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato, y se han validado para las concentraciones de CE50 y factor Z' de poli I:C. También se dispone de datos de pruebas adicionales que utilizan estímulos alternativos. Los clientes académicos y sin fines de lucro pueden preguntar por precios especiales.Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
gen indicador de beta-lactamasa bajo el control del elemento de respuesta estimulado por interferón (ISRE) | |
ISRE-bla RA-1 |
Línea celular CellSensor™ ISRE-bla RA-1, 1 vial, cantidad de células ∽ 5 000 000 células/vial a 5 000 000 células/ml, línea celular ISRE-bla RA-1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento en suspensión, almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ | |
1 vial | |
Línea celular CellSensor™ ISRE-bla RA-1 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.