Learn More
Invitrogen™ Línea celular CellSensor™ ISRE-bla Jurkat
Línea celular CellSensor™ ISRE-bla Jurkat
Marca:  Invitrogen™ K1656
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10489993
  • 11130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La línea celular CellSensor™ ISRE-bla Jurkat contiene un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta estimulado por interferón (ISRE) integrado de manera estable en células Jurkat. Para construir esta línea celular, la construcción de ISRE-bla se transdujo en células Jurkat mediante lentivirus. Se utilizó citometría de flujo para aislar las células sensibles a IFNα. Esta línea celular se validó para la tolerancia a DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación, el tiempo de carga del sustrato, así como las concentraciones de Z' y CE50 de IFN-α. La línea celular CellSensor™ ISRE-bla Jurkat es sensible a interferón alfa (IFN-alfa) e interferón beta, y puede usarse para sondear las vías de señalización JAK-STAT inducidas por interferón tipo I. Esta línea celular se puede adaptar para la detección de alto rendimiento de agonistas o antagonistas con bibliotecas compuestas. También se pueden probar los medicamentos candidatos para la respuesta de dosis contra esta línea celular. Las células ISRE-bla Jurkat se trataron con el agonista IFN-alfa; sobre el intervalo de concentración indicado en formato de 384 pocillos. Las células se incubaron durante 5 horas con agonista y un 0,5 % de DMSO y, a continuación, se combinaron con el sustrato Liveblazer™-FRET B/G (CCF4-AM) durante 2 horas. Los valores de emisión de fluorescencia a 460 nm y 530 nm se obtuvieron utilizando un lector de placas de fluorescencia estándar, y las relaciones 460/530 se trazaron frente a la concentración del agonista. 
Especificaciones
Especificaciones
Nitrógeno líquido
Fluorescente
gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta estimulado por interferón (ISRE) integrado de forma estable en células Jurkat
ISRE-bla Jurkat
Línea celular CellSensor™ ISRE-bla Jurkat, 1 vial, cantidad de células ∽ 5 000 000 células/vial a 5 000 000 células/ml, línea celular ISRE-bla Jurkat, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento en suspensión, almacenamiento en nitrógeno líquido
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™
1 vial
Línea celular CellSensor™ ISRE-bla Jurkat