Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 High Content Analysis Platform and Store Standard Edition
Una plataforma de análisis y adquisición de imágenes celulares automatizada y rápida diseñada para microscopía con información cuantitativa.
Marca:  Thermo Scientific™ CX7B1112
Detalles adicionales : Peso : 136.00000kg
Código de producto. 15910603
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación
Descripción
Descripción
Sistema integrado para análisis de alto contenido
La plataforma de análisis de alto contenido (HCA) Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 es una plataforma de análisis y adquisición de imágenes celulares rápida y automatizada diseñada para microscopía con información cuantitativa.
La plataforma de HCA CellInsight CX7 ofrece una forma más útil e integrada de desarrollar y automatizar ensayos de alto contenido mediante una combinación de obtención de imágenes de campo brillante de 5 colores y de fluorescencia de 7 colores en modos confocal o de campo amplio. Compare la plataforma CellInsight CX7 con otras plataformas de análisis de alto contenido de Thermo Fisher Scientific.
Características de la plataforma CellInsight CX7 HCA
  • Adquisición de imágenes fluorescentes de 7 canales
  • Adquisición de imágenes de campo claro de 5 canales
  • Adquisición de imágenes confocales de 7 canales
  • Software y enfoque automático basado en láser para tiempos de barrido uniformes
  • Configurado para la manipulación y exploración de placas totalmente automatizadas
Capacidades
  • Aborda cientos de tipos de ensayos con herramientas de software y hardware flexibles
  • Explore y analice portaobjetos de microscopio o la mayoría de las microplacas de formato estándar SBS
  • Utilice el software HCS Studio para el control integrado de instrumentos y el análisis de datos
  • Consiga la obtención de resultados más rápida con la información de análisis en tiempo real de intelligent acQuisition (iQ)
  • Compatible con reactivos de detección fluorescente Molecular Probes™
Hardware y software
  • La fuente de luz estable y fiable reduce la variabilidad, aumenta la calidad de los datos y reduce los costes operativos
  • Amplias opciones de reactivos con excitación de siete colores de violeta a IR cercano para el multiplexing de ensayos
  • Enfoque de modo dual utilizando software y métodos de enfoque automático de láser para tratar los tipos de muestra etiquetados y no etiquetados
  • La adquisición de imágenes multimodo permite la adquisición de imágenes de campo amplio, campo claro y confocal en una sola secuencia
  • El software de análisis celular HCS Studio es un paquete de software integrado de control de instrumentos, visualización y análisis para usuarios noveles y avanzados
  • Escalable con el software de imágenes y bases de datos Store y manipulador de placas Orbitor RS opcional
Especificaciones
Especificaciones
CellInsight™
Instrumentos de alto contenido
Cromogénico, fluorescente
• Un lector
• Un software Store
Temperatura ambiente
Plataforma de análisis de alto contenido CellInsight CX7™ y Store Standard Edition
Colores variados
Microplaca, portaobjetos
Menos peligros, menos residuos y uso de menos recursos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.