Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix
Products undergo a variety of tests to determine functionality and toxicity using growth-promotion analysis. Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix support cell culture growth and substitution of Pyridoxine HCl for Pyridoxal ensures improved stability over original formulation.
Marca:  Corning™ 10-090-CM
Detalles adicionales : Peso : 6.98000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15313611
  • 301.64€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
  • La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
  • Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
  • Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
  • Probado para determinar el pH y la osmolalidad
  • Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
  • Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
  • El medio F-12 está basado en el medio Hams F10, pero presenta mayores concentraciones de colina, inositol, putrescina y varios aminoácidos
  • Micoplasma: Resultado negativo
  • Esterilidad: Aprobado
Especificaciones
Especificaciones
De 2 a 8 °C
Líquido
Glutamina
< 0,25 EU/ml
Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
1 X
Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50
Ninguno
Sales inorgánicas: 116,65 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,417 mg/l de FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l de KCl, 0,0008 mg/l de CuSO4 (anhidro), 84,95 mg/l de MgSO4 (anhidro), 7000 mg/l de NaCl, 62,5 mg/l de Na2HPO4.H2O, 71 mg/l de Na2HPO4 (anhidro), 2438 mg/l de NaHCO3, 0,4315 mg/l de ZnSO4.7H2O; amino ácidos: 4,45 mg/l de L-alanina, 147,5 mg/l de L-arginina. HCl, 7,5 mg/l de L-asparagina.H2O, 6,65 mg/l de ácido L-aspártico, 17,56 mg/l de L-cisteína.HCl.H2O, 31,285 mg/l de L-cisteína.2HCl, 7,35 mg/l de ácido L-glutámico, 365,1 mg/l de L-glutamina, 18,75 mg/l de glicina, 31,48 mg/l de L-histadina.HCl.H2O, 54,37 mg/l de L-isoleucina, 58,95 mg/l de L-leucina, 91,35 mg/l de L-lisina. HCl, 17,24 mg/l de L-metionina, 35,48 mg/l de L-fenilalanina, 17,25 mg/l de L-prolina, 26,25 mg/l de L-serina, 53,55 mg/l de L-teonina, 9,02 mg/l de L-triptófano, 55,815 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 52,85 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,00365 mg/l de biotina
6 x 1 L