Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix
Products undergo a variety of tests to determine functionality and toxicity using growth-promotion analysis. Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix support cell culture growth and substitution of Pyridoxine HCl for Pyridoxal ensures improved stability over original formulation.
Marca:  Corning™ 15-090-CV
Detalles adicionales : Peso : 3.76000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15323561
  • 153.19€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
  • La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
  • Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
  • Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
  • Probado para determinar el pH y la osmolalidad
  • Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
  • Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
  • El medio F-12 está basado en el medio Hams F10, pero presenta mayores concentraciones de colina, inositol, putrescina y varios aminoácidos
  • Micoplasma: Resultado negativo
  • Esterilidad: Aprobado
Especificaciones
Especificaciones
De 2 a 8 °C
Líquido
Glutamina
< 0,25 EU/ml
Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
1 X
Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50
Ninguno
L-glutamina, piruvato sódico, rojo de fenol, bicarbonato sódico
6 x 500 mL