Learn More
Agua para biología molecular comprobada según el agua estéril USP
BIOPHARMA
Catalog Number p-6983003
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Se utiliza en aplicaciones sin ARNasa, ADNasa ni proteasa. El agua para biología molecular Corning™ comprobada según el agua estéril USP se utiliza para la preparación de tampones, purificación de ADN/ARN, secuenciación y bibliotecas de ADN, ADN recombinante, clonación y mapeo genético.
El agua de calidad para biología molecular ideal para aplicaciones en las que se requiere agua de alta pureza, sin ARNasa, ADNasa y proteasa (por ejemplo, preparación de PCR y otras reacciones de biología molecular, extracción de ADN/ARN/proteínas, purificación y reactivos de almacenamiento). El agua de calidad para biología molecular se prueba según las propiedades químicas y físicas encontradas en la monografía de la USP para agua purificada estéril.
Certifications
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 6 x 100 mL