Learn More
Greiner Bio-One CellCoat™ 96-Well, Collagen Type I-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Non-sterile; Lid:With Lid
Marca:  Greiner Bio-One 655956
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Código de producto. 10630783
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Cell cultivation in serum-free or serum-reduced medium
  • Rat tail Collagen Type I
  • Increase in isolation and cultivation efficiency
  • Ready-to-use products: immediate use, time-saving -
  • Consistent quality
  • Storable at room temperature
  • Growth area per well: 0.34 cm²
  • Max. volume: 0.392 ml
  • Working volume: 0.025 ml - 0.34 ml
  • With lid
  • Shelf life: 24 months at room temperature
Especificaciones
Especificaciones
Alphanumeric
With Lid
Black, Clear Bottom
96
Collagen Type I
20/Cs.
Chimney
Standard
8 x 12
Polystyrene
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
Clear