missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Envases de biorreactor Cellbag™ con película BioClear™ 11
La película Bioclear 11 se recomienda para líneas celulares sensibles a ciertos antioxidantes, como las CHO
Marca: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) CB0010L11-31
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Los envases de biorreactor Cellbag™ están disponibles en una variedad de configuraciones con volúmenes que abarcan de 2 a 200 l.
- Fabricado para su uso con los sistemas de biorreactor WAVE
- Formulado para el cultivo de célula de mamíferos cuando los productos de degradación de Irgafos 168 pueden interferir en el crecimiento de líneas celulares sensibles, como las células CHO
- Los componentes son similares a los utilizados para bolsas de almacenamiento biológico y cumplen las especificaciones USP clase VI para plásticos
- Incluyen filtros de entrada y salida de aire, un puerto de muestreo sin aguja y un puerto de llenado/recogida
- Los recipientes se pueden personalizar con accesorios opcionales, como conectores asépticos ReadyMate, tubos de inmersión, un sensor óptico de pH integrado en la bolsa, puertos de tapón de rosca, puertos de temperatura, filtros de perfusión y puertos de tubos especiales
Especificaciones
Ambiente | |
610 x 470 x 60 mm | |
Plástico | |
Sistemas de biorreactor WAVE™ | |
DOOPT II y pHOPT |
La validación se recomienda para aplicaciones específicas como anticuerpos monoclonales, células dependientes de anclaje, producción de virus, producción de vacunas y células de insectos/baculovirus | |
1 bolsa | |
10 L | |
0,695 | |
Película BioClear™ 11 |