Learn More
Corning™ Cell Expansion Bags
Features a single-web polyolefin film with very good clarity when filled for viewing cultures, suited for scalable expansion
90.70€ - 144.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolsa de expansión celular |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De -20° a 40 °C |
Certificaciones/conformidad | ANSI, AMI, ISO 11137 |
Para utilizar con (aplicación) | Expansión y cultivo de células no adherentes, ideal para aplicaciones biofarmacéuticas de investigación básica |
Incluye | Válvula de muestreo reutilizable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Volumen de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Volumen de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17243584
|
Corning™
91-200-85 |
1 L | 381 mL |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17253584
|
Corning™
91-200-86 |
3 L | 633 mL |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17233584
|
Corning™
91-200-84 |
500 mL | 190 mL |
90.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17263584
|
Corning™
91-200-87 |
5 L | 1252 mL |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Cell expansion bags are intended for the expansion and culture of non-adherent cells. The bags are made from single-web polyolefin, gas permeable film. The integrated tubing allows for functionally closed system filling, feeding, and sampling.
Features and Benefits
- Cell expansion observed with multiple cell models
- Gas permeable film
- Reusable sampling valve for in-process testing
- Tubing for sterile weld connections
- Scalable, user friendly
Especificaciones
Bolsa de expansión celular | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Válvula de muestreo reutilizable | |
Película permeable al gas de poliolefina de una sola red con buena claridad | |
1/paq. | |
Unidad |
De -20° a 40 °C | |
Expansión y cultivo de células no adherentes, ideal para aplicaciones biofarmacéuticas de investigación básica | |
Integrado | |
1 unidad | |
Puerto 1- dos cables con luers hembra y mordazas pequeñas, puerto 2 - línea de llenado acoplable con válvula de muestreo y abrazadera pequeña | |
Radiación |