Learn More
Medio filtrante Celite™ 545, calcinado con fundente, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15612130
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
disodio; carbonato
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
disodio; carbonato
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Medio filtrante, tratado con carbonato de sodio, calcinado con fundente
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Nombre de nota Treated with sodium carbonate filter aid
Cantidad 5 kg
Número UN NONH for all modes of transport