Learn More
Azul celestina, puro
Catalog Number 10424795
213.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1562-90-9
C17H18ClN3O4
363.798
MFCD00011927
OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
54684697
7-(dietilamino)-4-hidroxi-3-oxofenoxazina-10-ium-1-carboxamida; cloruro
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1562-90-9
C17H18ClN3O4
363.798
MFCD00011927
OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
54684697
7-(dietilamino)-4-hidroxi-3-oxofenoxazina-10-ium-1-carboxamida; cloruro
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Celestine blue
Índice Merck 15, 1961
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 638 to 648nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.79
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 700 min. (in water)
Espectrometría UV Complies
Color Negro a Marrón
Cantidad 50 g
Forma física Polvo