missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1757, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 510.00€

Especificaciones

Antígeno CELA3B / ELA3B
Clon CELA3B/1757
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15910038
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
23436-MSM7-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15900038
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
23436-MSM7-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CELA3B / ELA3B
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
23436
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
17kDa
CELA3B/1757
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_031378
CELA3B
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications