missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1218, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 23436-MSM1-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930028

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

CELA3B / ELA3B
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CELA3B
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238)
17kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
23436
Western Blot
CELA3B/1218
Unconjugated
NP_031378
Mouse
IgG1 kappa
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos