Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxona, sal sódica hemiheptahidrato
Catalog Number p-7077549
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
104376-79-6
C36H46N16Na4O21S6
1323.17
MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
131843450
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
104376-79-6
C36H46N16Na4O21S6
1323.17
MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
131843450
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
La ceftriaxona, n.° de CAS 104376-79-6, la sal sódica hemiheptahidrato, es la sal sódica de la ceftriaxona, un antibiótico beta-lactámico de tercera generación del tipo cefalosporina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Ceftriaxone is the sodium salt of ceftriaxone, a beta-lactam antibiotic of the cephalosporin class that works by inactivating penicillin-binding proteins
Applications
• Penicillin-binding protein inactivation inhibits peptidoglycan cross-linkage and leads to destruction of the cell wall and subsequent lysis
• It exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Tipo Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate
Punto de fusión 236.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC tetrasodium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate heptahydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.6
Porcentaje de pureza ≥94% (HPLC)
Agua 10% max.
Cantidad 1 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.